CAS RN 1189708-92-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Ácido Fenilbutírico-d5, TRC
CAS: 1189708-92-6 Fórmula molecular: C10H7D5O2 Peso molecular (g/mol): 169.23 Sinónimo: 2-Phenylbutyric Acid D5 Nombre IUPAC: 3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-fenilbutanoico SMILES: [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccccc1