Learn More
2-Ácido Fenilbutírico-d5, TRC
Código de producto. 30424410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424410 10 mg
30409343 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30424410 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31960210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189708-92-6
Fórmula molecular C10H7D5O2
Peso molecular (g/mol) 169.23
Sinónimo 2-Phenylbutyric Acid D5
Nombre IUPAC 3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-fenilbutanoico
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylbutyric Acid-d5
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/i1D3,2D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.1151