CAS RN 1189701-43-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac Darifenacin-d4, TRC
CAS: 1189701-43-6 Fórmula molecular: C28 2H4 H26 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 430.57 Sinónimo: 2,2-Diphenyl-2-[1-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethyl]pyrrolidin-3-yl]acetamide,rac-Darifenacin D4 (ethyl D4),rac Darifenacin-d4 Nombre IUPAC: 2,2-difenil-2-[1-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2,3-dihidro-1-benzofurano-5-il)etil]pirrolidina-3-il]acetamida SMILES: [2H]C([2H])(N1CCC(C1)C(C(=O)N)(c2ccccc2)c3ccccc3)C([2H])([2H])c4ccc5OCCc5c4