CAS RN 1189700-74-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tiopronina-d3, TRC
CAS: 1189700-74-0 Fórmula molecular: C5H6D3NO3S Peso molecular (g/mol): 166.21 Sinónimo: N-(2-Mercapto-1-oxopropyl)glycine-d3,N-(2-Mercaptopropionyl)glycine-d3,Acadione-d3,Capen-d3,Captimer-d3,Epatiol-d3,Hepadigest-d3,Meprin-d3,Mucolysin-d3,Sutilan-d3,Thiolpropionamidoacetic Acid-d3,Thiopronin-d3,Thiopronine-d3 SMILES: SC(C(NCC(O)=O)=O)C([2H])([2H])[2H]