Learn More
Tiopronina-d3, TRC
Código de producto. 30453870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453870 50 mg 50 miligramos
30450924 25 mg -
30451104 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30453870 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT44478250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189700-74-0
Fórmula molecular C5H6D3NO3S
Peso molecular (g/mol) 166.21
Sinónimo N-(2-Mercapto-1-oxopropyl)glycine-d3, N-(2-Mercaptopropionyl)glycine-d3, Acadione-d3, Capen-d3, Captimer-d3, Epatiol-d3, Hepadigest-d3, Meprin-d3, Mucolysin-d3, Sutilan-d3, Thiolpropionamidoacetic Acid-d3, Thiopronin-d3, Thiopronine-d3
SMILES SC(C(NCC(O)=O)=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiopronin-d3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(10)5(9)6-2-4(7)8/h3,10H,2H2,1H3,(H,6,9)(H,7,8)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0491