CAS RN 1189696-09-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4-[4-(Difenilmetoxi-d5)-1-piperidinil]-1-[4-[(2-hidroxi-1,1-dimetil)etil]fenil]butino, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-[4-(Difenilmetoxi-d5)-1-piperidinil]-1-[4-[(2-hidroxi-1,1-dimetil)etil]fenil]butino, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.