Learn More
4-[4-(Difenilmetoxi-d5)-1-piperidinil]-1-[4-[(2-hidroxi-1,1-dimetil)etil]fenil]butino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-(Diphenylmethoxy-d5)-1-piperidinyl]-1-[4-[(2-hydroxy-1,1-dimethyl)ethyl]phenyl]butyne |
| CAS | 1189696-09-0 |
| Fórmula molecular | C32H32D5NO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H37NO2/c1-32(2,25-34)29-18-16-26(17-19-29)11-9-10-22-33-23-20-30(21-24-33)35-31(27-12-5-3-6-13-27)28-14-7-4-8-15-28/h3-8,12-19,30-31,34H,10,20-25H2,1-2H3/i3D,5D,6D,12D,13D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(OC2CCN(CCC#Cc3ccc(cc3)C(C)(C)CO)CC2)c4ccccc4)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-metil-2-[4-[4-[4-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-fenilmetoxi]piperidin-1-il]but-1-inil]fenil]propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 472.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 472.3138 |