CAS RN 1189485-35-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster metílico del ácido 1,6-dihidro-5-hidroxi-1-metil-2-[1-metil-1-[[bencilcarbamoil]amino]etil]-6-oxo-4-pirimidinacarboxílico-d3, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido 1,6-dihidro-5-hidroxi-1-metil-2-[1-metil-1-[[bencilcarbamoil]amino]etil]-6-oxo-4-pirimidinacarboxílico-d3, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.