Learn More
Éster metílico del ácido 1,6-dihidro-5-hidroxi-1-metil-2-[1-metil-1-[[bencilcarbamoil]amino]etil]-6-oxo-4-pirimidinacarboxílico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6-Dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-(1-methyl-1-((benzylcarbamoyl)amino)ethyl)-6-oxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid Methyl Ester-d3 |
| CAS | 1189485-35-5 |
| Fórmula molecular | C18H18D3N3O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-, methyl ester (9CI, ACI), Methyl 1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-4-pyrimidinecarboxylate (ACI), 2-(1-Benzyloxycarbonylamino-1-methylethyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxylic acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21N3O6/c1-18(2,20-17(25)27-10-11-8-6-5-7-9-11)16-19-12(15(24)26-4)13(22)14(23)21(16)3/h5-9,22H,10H2,1-4H3,(H,20,25)/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)C(=C(N=C1C(C)(C)NC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)OC)O |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxi-6-oxo-2-[2-(fenilmetoxicarbonilamino)propan-2-il]-1-(trideuteriometil)pirimidina-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 378.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.1619 |