CAS RN 1189480-64-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Ácido Metilúrico-D3, TRC
CAS: 1189480-64-5 Fórmula molecular: C6 2H3 H3 N4 O3 Peso molecular (g/mol): 185.16 Nombre IUPAC: 1-(trideuteriometil)-7,9-dihidro-3H-purina-2,6,8-triona SMILES: [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC2=C(NC(=O)N2)C1=O