Learn More
1-Ácido Metilúrico-D3, TRC
Código de producto. 30483385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483385 10 mg 10 miligramos
30467655 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30483385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33818210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189480-64-5
Fórmula molecular C6 2H3 H3 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 185.16
Nombre IUPAC 1-(trideuteriometil)-7,9-dihidro-3H-purina-2,6,8-triona
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC2=C(NC(=O)N2)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyluric Acid-d3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N4O3/c1-10-4(11)2-3(9-6(10)13)8-5(12)7-2/h1H3,(H,9,13)(H2,7,8,12)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0628
Porcentaje de pureza >95%