CAS RN 1187-82-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(S)-2-ácido metilvalérico, TRC
CAS: 1187-82-2 Fórmula molecular: C6H12O2 Peso molecular (g/mol): 116.16 Sinónimo: (+)-2-Methylpentanoic Acid,(+)-2-Methylvaleric Acid,(S)-(+)-2-Methylpentanoic Acid,(S)-(+)-2-Methylvaleric Acid,(S)-2-Methylpentanoic Acid Nombre IUPAC: (2S)-2-ácido metilpentanoico SMILES: CCCC(C)C(=O)O