Learn More
(S)-2-ácido metilvalérico, TRC
Código de producto. 30479168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479168 10 mg 10 miligramos
30474177 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30479168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33852010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1187-82-2
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Sinónimo (+)-2-Methylpentanoic Acid, (+)-2-Methylvaleric Acid, (S)-(+)-2-Methylpentanoic Acid, (S)-(+)-2-Methylvaleric Acid, (S)-2-Methylpentanoic Acid
Nombre IUPAC (2S)-2-ácido metilpentanoico
SMILES CCCC(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Methylvaleric Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0837