CAS RN 1185387-66-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Etil 2-ciclopropil-2-hidroxiacetato, TRC
CAS: 1185387-66-9 Fórmula molecular: C7 H12 O3 Peso molecular (g/mol): 144.168 Nombre IUPAC: Etil 2-ciclopropil-2-hidroxiacetato SMILES: CCOC(=O)C(O)C1CC1