Learn More
Etil 2-ciclopropil-2-hidroxiacetato, TRC
Código de producto. 30012183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012183 100 mg 100 miligramos
30005797 50 mg 50 miligramos
30006301 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012183 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB125348100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185387-66-9
Fórmula molecular C7 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 144.168
Nombre IUPAC Etil 2-ciclopropil-2-hidroxiacetato
SMILES CCOC(=O)C(O)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-Cyclopropyl-2-hydroxyacetate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O3/c1-2-10-7(9)6(8)5-3-4-5/h5-6,8H,2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.079