CAS RN 1185302-11-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Trifluoroacetato de ácido 6-(4,6-dioxo-1,4,5,6-tetrahidropirimidin-2-il-amino)hexanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Trifluoroacetato de ácido 6-(4,6-dioxo-1,4,5,6-tetrahidropirimidin-2-il-amino)hexanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Trifluoroacetato de ácido 6-(4,6-dioxo-1,4,5,6-tetrahidropirimidin-2-il-amino)hexanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.