Learn More
Trifluoroacetato de ácido 6-(4,6-dioxo-1,4,5,6-tetrahidropirimidin-2-il-amino)hexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(4,6-Dioxo-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl-amino)hexanoic Acid Trifluoroacetate |
| CAS | 1185302-11-7 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N3 O4 . C2 H F3 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N3O4.C2HF3O2/c14-7-6-8(15)13-10(12-7)11-5-3-1-2-4-9(16)17;3-2(4,5)1(6)7/h1-6H2,(H,16,17)(H2,11,12,13,14,15);(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCNC1=NC(=O)CC(=O)N1.OC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | ácido 6-[(4,6-dioxo-1H-pirimidin-2-il)amino]hexanoico; ácido 2,2,2-trifluoroacético |
| Peso molecular (g/mol) | 355.267 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.099 |