CAS RN 1185237-13-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Etretinato-d3, TRC
CAS: 1185237-13-1 Fórmula molecular: C23H27D3O3 Peso molecular (g/mol): 357.5 Sinónimo: (all-E)-9-(4-Methoxy-d3-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraenoic Acid Ethyl Ester,Ro 10-9359-d3,Tegison-d3,Tigason-d3,Tigasone-d3 SMILES: CC(/C=C/C1=C(C)C(C)=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C1C)=C\C=C\C(C)=C\C(OCC)=O