Learn More
Etretinato-d3, TRC
Código de producto. 30379216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379216 10 mg
30377146 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30379216 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93800210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185237-13-1
Fórmula molecular C23H27D3O3
Peso molecular (g/mol) 357.5
Sinónimo (all-E)-9-(4-Methoxy-d3-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraenoic Acid Ethyl Ester, Ro 10-9359-d3, Tegison-d3, Tigason-d3, Tigasone-d3
SMILES CC(/C=C/C1=C(C)C(C)=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C1C)=C\C=C\C(C)=C\C(OCC)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etretinate-d3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30O3/c1-8-26-23(24)14-17(3)11-9-10-16(2)12-13-21-18(4)15-22(25-7)20(6)19(21)5/h9-15H,8H2,1-7H3/b11-9+,13-12+,16-10+,17-14+/i7D3