CAS RN 1185236-53-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
6-[(1E, 3E)-4-(4-Metoxi-2,3,6-trimetilfenil-d3)-2-metil-1,3-butadien-1-il]-4-metil-2H-piran-2-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
6-[(1E, 3E)-4-(4-Metoxi-2,3,6-trimetilfenil-d3)-2-metil-1,3-butadien-1-il]-4-metil-2H-piran-2-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
6-[(1E, 3E)-4-(4-Metoxi-2,3,6-trimetilfenil-d3)-2-metil-1,3-butadien-1-il]-4-metil-2H-piran-2-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.