Learn More
6-[(1E, 3E)-4-(4-Metoxi-2,3,6-trimetilfenil-d3)-2-metil-1,3-butadien-1-il]-4-metil-2H-piran-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-[(1E','3E)-4-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl-d3)-2-methyl- |
| CAS | 1185236-53-6 |
| Fórmula molecular | C21 2H3 H21 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24O3/c1-13(9-18-10-14(2)11-21(22)24-18)7-8-19-15(3)12-20(23-6)17(5)16(19)4/h7-12H,1-6H3/b8-7+,13-9+/i6D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C)c(\C=C\C(=C\C2=CC(=CC(=O)O2)C)\C)c(C)c1C |
| Nombre IUPAC | 4-metil-6-[(1E,3E)-2-metil-4-[2,3,6-trimetil-4-(trideuteriometoxi)fenil]buta-1,3-dienil]piran-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 327.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.1914 |