accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3N(R)(S)NH3BrBr

CAS RN 117903-53-4

IUPAC Nombre: (1R,2S)-1,2-bis(4-bromophenyl)ethane-1,2-bis(aminium)
Sinónimos: (1R,2S)-1,2-bis(4-bromophenyl)ethane-1,2-bis(aminium)
Peso molecular (g/mol): 372.1
Fórmula molecular: C14H16Br2N2
InChi Key: XURRKKYAGFWNPT-OKILXGFUSA-P
SMILES: [NH3+][C@@H]([C@@H]([NH3+])C1=CC=C(Br)C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados