Learn More
meso-1,2-Bis(4-bromofenil)etanodiamina, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10250223 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10250223 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
1 options
Código de producto. 10250223 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380461000
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meso-1, 2-Bis(4-bromophenyl)ethanediamine
CAS 117903-53-4
Color De verde amarillento a rosa
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H14Br2N2
Número MDL MFCD00989104
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,2-bis 4-bromophenyl ethane-1,1-diamine, meso-1,2-bis 4-bromophenyl ethanediamine
Clave InChI GANMXFWDVICUEK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C2=CC=C(C=C2)Br)(N)N)Br
Nombre IUPAC 1,2-bis(4-bromofenil)etano-1,1-diamina
Peso molecular (g/mol) 370.09
PubChem CID 91872995
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.09
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • meso-1,2-Bis(4-bromophenyl)ethanediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación