CAS RN 1176744-51-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(2E,4E)-4-(4,4-Dimetilpent-2-in-1-il)pent-2-eno-1,5-diol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2E,4E)-4-(4,4-Dimetilpent-2-in-1-il)pent-2-eno-1,5-diol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(2E,4E)-4-(4,4-Dimetilpent-2-in-1-il)pent-2-eno-1,5-diol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.