Learn More
(2E,4E)-4-(4,4-Dimetilpent-2-in-1-il)pent-2-eno-1,5-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E,4E)-4-(4,4-Dimethylpent-2-yn-1-yl)pent-2-ene-1,5-diol |
| CAS | 1176744-51-6 |
| Fórmula molecular | C12H18O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2E,4E)-4-(4,4-Dimethyl-2-pentyn-1-ylidene)-2-pentene-1,5-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O2/c1-12(2,3)8-4-6-11(10-14)7-5-9-13/h5-7,13-14H,9-10H2,1-3H3/b7-5+,11-6+ |
| SMILES | CC(C)(C)C#C\C=C(\CO)/C=C/CO |
| Nombre IUPAC | (E,4E)-4-(4,4-dimetilpent-2-iniliden)pent-2-eno-1,5-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 194.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.1307 |