CAS RN 1175-06-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Cólestanol, TRC
CAS: 1175-06-0 Fórmula molecular: C27 H46 O2 Peso molecular (g/mol): 402.65 Sinónimo: Cholestan-6-one, 3-hydroxy-, (3β,5α)-,5α-Cholestan-6-one, 3β-hydroxy- (6CI,7CI,8CI),(3β,5α)-3-Hydroxycholestan-6-one,3β-Hydroxy-5α-cholestan-6-one,5α-Cholestan-3β-ol-6-one,6-Ketocholestanol,6-Oxocholestanol,NSC 178278,YS 164 Nombre IUPAC: (3S,5S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantotra-6-uno SMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC(=O)[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C