Learn More
6-Cólestanol, TRC
Código de producto. 17997824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17997824 2.5 g 2.50 g
17919184 1 g 1 g
17979554 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17997824 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK1850002.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1175-06-0
Fórmula molecular C27 H46 O2
Peso molecular (g/mol) 402.65
Sinónimo Cholestan-6-one, 3-hydroxy-, (3β,5α)-, 5α-Cholestan-6-one, 3β-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), (3β,5α)-3-Hydroxycholestan-6-one, 3β-Hydroxy-5α-cholestan-6-one, 5α-Cholestan-3β-ol-6-one, 6-Ketocholestanol, 6-Oxocholestanol, NSC 178278, YS 164
Nombre IUPAC (3S,5S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantotra-6-uno
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC(=O)[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Ketocholestanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-16-25(29)24-15-19(28)11-13-27(24,5)23(20)12-14-26(21,22)4/h17-24,28H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,26-,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.3498
Porcentaje de pureza >95%