CAS RN 1174388-25-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Kavain 4'Hidroxi-7,8-dihidro, TRC
CAS: 1174388-25-0 Fórmula molecular: C14H16O4 Peso molecular (g/mol): 248.27 Sinónimo: 5,6-Dihydro-6-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-4-methoxy-2H-pyran-2-one Nombre IUPAC: 6-(4-hidroxifenil)-4-metaxi-5,6-dihidro-2H-piran-2-uno SMILES: O=C1C=C(OC)CC(CCC2=CC=C(O)C=C2)O1