Learn More
Kavain 4'Hidroxi-7,8-dihidro, TRC
Código de producto. 30132795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132795 5 mg 5 miligramos
30012061 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9344505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1174388-25-0
Fórmula molecular C14H16O4
Peso molecular (g/mol) 248.27
Sinónimo 5,6-Dihydro-6-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-4-methoxy-2H-pyran-2-one
Nombre IUPAC 6-(4-hidroxifenil)-4-metaxi-5,6-dihidro-2H-piran-2-uno
SMILES O=C1C=C(OC)CC(CCC2=CC=C(O)C=C2)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'Hydroxy-7,8-dihydro Kavain
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16O4/c1-17-13-8-12(18-14(16)9-13)7-4-10-2-5-11(15)6-3-10/h2-3,5-6,9,12,15H,4,7-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.