CAS RN 1173420-46-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(4R)-3-(1-oxo-3-buten-1-il)-4-(fenilmetil)-2-oxazolidinona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(4R)-3-(1-oxo-3-buten-1-il)-4-(fenilmetil)-2-oxazolidinona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(4R)-3-(1-oxo-3-buten-1-il)-4-(fenilmetil)-2-oxazolidinona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.