Learn More
(4R)-3-(1-oxo-3-buten-1-il)-4-(fenilmetil)-2-oxazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4R)-3-(1-Oxo-3-buten-1-yl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| CAS | 1173420-46-6 |
| Fórmula molecular | C14H15NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15NO3/c1-2-6-13(16)15-12(10-18-14(15)17)9-11-7-4-3-5-8-11/h2-5,7-8,12H,1,6,9-10H2/t12-/m1/s1 |
| SMILES | C=CCC(N(C(OC1)=O)[C@@H]1CC2=CC=CC=C2)=O |
| Nombre IUPAC | (R)-4-bencil-3-(but-3-enoil)oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 245.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.11 |