CAS RN 1173188-30-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster dimetílico del ácido 6,6'-dihidroxi-5,5'-dimetoxi-2,2'-difénico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster dimetílico del ácido 6,6'-dihidroxi-5,5'-dimetoxi-2,2'-difénico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster dimetílico del ácido 6,6'-dihidroxi-5,5'-dimetoxi-2,2'-difénico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.