Learn More
Éster dimetílico del ácido 6,6'-dihidroxi-5,5'-dimetoxi-2,2'-difénico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,6'-Dihydroxy-5,5'-dimethoxy-2,2'-diphenic Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 1173188-30-1 |
| Fórmula molecular | C18H18O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6,6'-Dihydroxy-5,5'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-2,2'-dicarboxylic Acid 2,2'-Dimethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18O8/c1-23-11-7-5-9(17(21)25-3)13(15(11)19)14-10(18(22)26-4)6-8-12(24-2)16(14)20/h5-8,19-20H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(OC)c(O)c1c2c(O)c(OC)ccc2C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-2-(2-hidroxi-3-metoxi-6-metoxicarbonilfenil)-4-metoxibenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 362.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.1002 |