CAS RN 1173021-89-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sal de cloruro de difloxacina-d3, TRC
CAS: 1173021-89-0 Fórmula molecular: C21 2H3 H16 F2 N3 O3 . Cl H Peso molecular (g/mol): 438.87 Sinónimo: 6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-4-oxo-7-[4-(trideuteriomethyl)piperazin-1-yl]quinoline-3-carboxylic acid hydrochloride Nombre IUPAC: 6-fluoro-1-(4-fluorofenil)-4-oxo-7-[4-(trideuteriometil)piperazina-1-il]quinolina-3-carboxílico; Cloruro SMILES: Cl.[2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)c4ccc(F)cc4