Learn More
Sal de cloruro de difloxacina-d3, TRC
Código de producto. 17968689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17968689 10 mg 10 miligramos
17919309 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17968689 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44560110MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173021-89-0
Fórmula molecular C21 2H3 H16 F2 N3 O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 438.87
Sinónimo 6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-4-oxo-7-[4-(trideuteriomethyl)piperazin-1-yl]quinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Nombre IUPAC 6-fluoro-1-(4-fluorofenil)-4-oxo-7-[4-(trideuteriometil)piperazina-1-il]quinolina-3-carboxílico; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)c4ccc(F)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Difloxacin hydrochloride D3 (methyl-D3)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H19F2N3O3.ClH/c1-24-6-8-25(9-7-24)19-11-18-15(10-17(19)23)20(27)16(21(28)29)12-26(18)14-4-2-13(22)3-5-14;/h2-5,10-12H,6-9H2,1H3,(H,28,29);1H/i1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.135