CAS RN 1173021-08-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Flubendazol-d3, TRC
CAS: 1173021-08-3 Fórmula molecular: C16 2H3 H9 F N3 O3 Peso molecular (g/mol): 316.3 Sinónimo: Trideuteriomethyl N-[5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate,Flubendazole D3,Flubendazole D3 (methyl D3) Nombre IUPAC: trideuteriometil N-[5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-il]carbamato SMILES: [2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
2
Flubendazol-d3 (metil-d3), CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.