Learn More
Flubendazol-d3, TRC
Código de producto. 30133478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133478 2.5 mg 2.50 miligramo
17958409 1 mg 1 miligramo
17978289 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30133478 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF4185022.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173021-08-3
Fórmula molecular C16 2H3 H9 F N3 O3
Peso molecular (g/mol) 316.3
Sinónimo Trideuteriomethyl N-[5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Flubendazole D3, Flubendazole D3 (methyl D3)
Nombre IUPAC trideuteriometil N-[5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-il]carbamato
SMILES [2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flubendazole D3
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.1051