CAS RN 1173020-69-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-tert-octilfenol dietoxilato-13C6, TRC
CAS: 1173020-69-3 Fórmula molecular: C1213C6H30O3 Peso molecular (g/mol): 300.38 Sinónimo: 2-[2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethanol-13C6,2-[2-[p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethanol-13C6,OP2EO-13C6 Nombre IUPAC: 2-[2-[4-(2,4,4-trimetilpentano-2-il)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il]oxietoxi]etanol SMILES: OCCOCCO[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(CC(C)(C)C)(C)C)[13CH]=[13CH]1