Learn More
4-tert-octilfenol dietoxilato-13C6, TRC
Código de producto. 30009378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009378 10 mg 10 miligramos
30006797 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009378 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO29379710MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173020-69-3
Fórmula molecular C1213C6H30O3
Peso molecular (g/mol) 300.38
Sinónimo 2-[2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethanol-13C6, 2-[2-[p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethanol-13C6, OP2EO-13C6
Nombre IUPAC 2-[2-[4-(2,4,4-trimetilpentano-2-il)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il]oxietoxi]etanol
SMILES OCCOCCO[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(CC(C)(C)C)(C)C)[13CH]=[13CH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Octylphenol Diethoxylate-13C6
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,15+1,16+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.2396