CAS RN 1173020-16-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Semicarbazida-13C,15N2 Clorhidrato, TRC
CAS: 1173020-16-0 Fórmula molecular: 13C H5 15N2 N O . Cl H Peso molecular (g/mol): 114.51 Sinónimo: Hydrazine-1,2-15N2-carboxamide-13C, hydrochloride (1:1) Nombre IUPAC: (^{15}N)azanylurea; Cloruro SMILES: Cl.[15NH2][15NH][13C](=O)N
2
Hidrocloruro de SCA-13C-15N2, Fluka™
Patrón analítico y material de referencia