Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SCA-13C-15N2 hydrochloride |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 1173020-16-0 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 173°C to 176°C |
| Sinónimo | Semicarbazide-13C-15N2hydrochloride |
| Peso molecular (g/mol) | 114.51 |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Estándar analítico |