Learn More
Semicarbazida-13C,15N2 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30041085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041085 1 mg 1 miligramo
17919739 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30041085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2582021MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173020-16-0
Fórmula molecular 13C H5 15N2 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 114.51
Sinónimo Hydrazine-1,2-15N2-carboxamide-13C, hydrochloride (1:1)
Nombre IUPAC (^{15}N)azanylurea; Cloruro
SMILES Cl.[15NH2][15NH][13C](=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Semicarbazide hydrochloride-13C,15N2
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H/i1+1,3+1,4+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0174
Porcentaje de pureza >95%