CAS RN 116896-29-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(1E)-1-[(3'aS,4'R,5'R,6'aR)-5'-[[(1,1-Dimetiletil)dimetilsilil]oxi]hexahidro-5,5-dimetilespiro[1,3-dioxano-2,2'(1'H)-pentalen]-4'-il]-4-metil-1-octen-6-yn-3-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(1E)-1-[(3'aS,4'R,5'R,6'aR)-5'-[[(1,1-Dimetiletil)dimetilsilil]oxi]hexahidro-5,5-dimetilespiro[1,3-dioxano-2,2'(1'H)-pentalen]-4'-il]-4-metil-1-octen-6-yn-3-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(1E)-1-[(3'aS,4'R,5'R,6'aR)-5'-[[(1,1-Dimetiletil)dimetilsilil]oxi]hexahidro-5,5-dimetilespiro[1,3-dioxano-2,2'(1'H)-pentalen]-4'-il]-4-metil-1-octen-6-yn-3-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.