Learn More
(1E)-1-[(3'aS,4'R,5'R,6'aR)-5'-[[(1,1-Dimetiletil)dimetilsilil]oxi]hexahidro-5,5-dimetilespiro[1,3-dioxano-2,2'(1'H)-pentalen]-4'-il]-4-metil-1-octen-6-yn-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1E)-1-[(3'aS,4'R,5'R,6'aR)-5'-[((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy]hexahydro-5,5-dimethylspiro[1,3-dioxane-2,2'(1'H)-pentalen]-4'-yl]-4-methyl-1-octen-6-yn-3-one |
| CAS | 116896-29-8 |
| Fórmula molecular | C28H46O4Si |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | [3'aS-[3'aalpha,4'alpha(E),5'beta,6'aalpha]]-1-[5'-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]hexahydro-5,5-dimethylspiro[1,3-dioxane-2,2'(1'H)-pentalen]-4'-yl]-4-methyl-1-octen-6-yn-3-one, Spiro[1,3-dioxane-2,2'(1'H)-pentalene], 1-octen-6-yn-3-one deriv. |
| Peso molecular (g/mol) | 474.75 |