CAS RN 1166392-43-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(1R)-2,3-Dihidro-N-2-propen-1-il-1H-inden-1-amina Etanodioato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(1R)-2,3-Dihidro-N-2-propen-1-il-1H-inden-1-amina Etanodioato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(1R)-2,3-Dihidro-N-2-propen-1-il-1H-inden-1-amina Etanodioato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.