Learn More
(1R)-2,3-Dihidro-N-2-propen-1-il-1H-inden-1-amina Etanodioato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R)-2,3-Dihydro-N-2-propen-1-yl-1H-inden-1-amine Ethanedioate |
| CAS | 1166392-43-3 |
| Fórmula molecular | C21 H23 N O10 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (R)-N-Allyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine Oxalate, (R)-N-Allyl-1-aminoindane Oxalate, Rasagiline Impurity Oxalate Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23NO10/c1-10(23)29-9-15-17(30-11(2)24)18(31-12(3)25)16(21(28-4)32-15)22-19(26)13-7-5-6-8-14(13)20(22)27/h5-8,15-18,21H,9H2,1-4H3/t15?,16?,17-,18?,21+/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1OC(COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)C(OC(=O)C)C1N2C(=O)c3ccccc3C2=O |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(3R,6R)-3,4-diacetiloxi-5-(1,3-dioxoisoindol-2-il)-6-metoxioxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 449.408 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 449.132 |