CAS RN 1166-18-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
m,m-Quaterfenilo, TRC
CAS: 1166-18-3 Fórmula molecular: C24H18 Peso molecular (g/mol): 306.4 Sinónimo: m-Tetraphenyl,1-Phenyl-3-(3-phenylphenyl)benzene,3,3'-Diphenylbiphenyl,NSC 90718 Nombre IUPAC: 1-fenil-3-(3-fenilfenil)benceno SMILES: c1ccc(cc1)c2cccc(c2)c3cccc(c3)c4ccccc4