Learn More
m,m-Quaterfenilo, TRC
Código de producto. 30426664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426664 500 mg -
30419508 50 mg 50 miligramos
30416417 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ116570500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1166-18-3
Fórmula molecular C24H18
Peso molecular (g/mol) 306.4
Sinónimo m-Tetraphenyl, 1-Phenyl-3-(3-phenylphenyl)benzene, 3,3'-Diphenylbiphenyl, NSC 90718
Nombre IUPAC 1-fenil-3-(3-fenilfenil)benceno
SMILES c1ccc(cc1)c2cccc(c2)c3cccc(c3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m,m-Quaterphenyl
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H18/c1-3-9-19(10-4-1)21-13-7-15-23(17-21)24-16-8-14-22(18-24)20-11-5-2-6-12-20/h1-18H
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1409