CAS RN 116-26-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Safranal (>80%), TRC
CAS: 116-26-7 Fórmula molecular: C10 H14 O Peso molecular (g/mol): 150.22 Sinónimo: 2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadiene-1-carboxaldehyde,2,2,6-Trimethyl-4,6-cyclohexadien-1-aldehyde,2,3-Dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde,2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadiene-1-aldehyde,2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-diene-1-carbaldehyde,2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dienecarbaldehyde,2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dienecarboxaldehyde,Safranal,1,3-Cyclohexadiene-1-carboxaldehyde, 2,6,6-trimethyl- Nombre IUPAC: 2,6,6-trimetilciclohexa-1,3-dieno-1-carbaldehído SMILES: CC1=C(C=O)C(C)(C)CC=C1