Learn More
Safranal (>80%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Safranal |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h4-5,7H,6H2,1-3H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.1045 |
| Porcentaje de pureza | >95% |